Learn More
Nitrate de baryum, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %, base Ba ≥ 52 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15673260
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %, base Ba ≥ 52 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-31-8
Formule moléculaire BaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Numéro MDL MFCD00003442
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
CID PubChem 24798
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Nitrate
Note relative au nom ACS reagent
Quantité 5 kg
Formule linéaire Ba(NO3)2
Numéro UN 1446
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ba+2]
Poids de la formule 261.34g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Bouteille en plastique