Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.40€ - 171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaCl2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
Numéro MDL | MFCD00149154 |
Clé InChI | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
CID PubChem | 5284346 |
ChEBI | CHEBI:86153 |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11489020
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12905.30 |
250 g |
23.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469020
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12905.0B |
1000 g |
50.60€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479020
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12905.0I |
5000 g |
171.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium chloride dihydrate is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de baryum dihydraté est surtout utilisé pour purifier la solution de saumure dans les usines de chlore caustique, comme réactif pour le test de l’ion sulfate en laboratoire chimique et comme agent nettoyant dans la production d’autres substances chimiques de baryum et d’additifs d’huile de lubrification. Il intervient dans la production de tamis moléculaires, de pigments et de revêtements en papier et fait office de précurseur dans la fabrication du zirconate de baryum dopé.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éthanol et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stable et hygroscopique par nature.
Identifiants chimiques
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
5284346 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
CHEBI:86153 |
Spécification
Barium chloride dihydrate | |
10326-27-9 | |
MFCD00149154 | |
14,971 | |
Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate. | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
CHEBI:86153 | |
≥99% | |
3.097 |
113°C (in 2H2O) | |
BaCl2H4O2 | |
UN1564 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de barium (2+) dihydraté | |
5284346 | |
244.28 (208.25 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
H301-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-788-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8751000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only