Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Barium chloride dihydrate is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de baryum dihydraté est surtout utilisé pour purifier la solution de saumure dans les usines de chlore caustique, comme réactif pour le test de l’ion sulfate en laboratoire chimique et comme agent nettoyant dans la production d’autres substances chimiques de baryum et d’additifs d’huile de lubrification. Il intervient dans la production de tamis moléculaires, de pigments et de revêtements en papier et fait office de précurseur dans la fabrication du zirconate de baryum dopé.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éthanol et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stable et hygroscopique par nature.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium chloride dihydrate |
Point de fusion | 113°C (in 2H2O) |
Quantité | 5000 g |
Numéro UN | UN1564 |
Merck Index | 14,971 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate. |
Nom IUPAC | baryum (2+); dichlorure; dihydraté |
Poids de la formule | 244.28 (208.25 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Barium chloride dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Barium Chloride dihydrate
RUO – Research Use Only