missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BAIAP2L2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | BAIAP2L2 |
---|---|
Concentration | 253 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16876464
|
Proteintech
16738-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16866464
|
Proteintech
16738-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The BAIAP2L2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human BAIAP2L2. This antibody recognizes human antigen. The BAIAP2L2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
BAIAP2L2 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
253 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
80115 | |
Primary |