Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe en silicone durci au platine B/T™ PerfectPosition™
Garantissez des performances optimales grâce à votre pompe Masterflex™ série B/T
585.00€ - 1010.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé par la FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) |
Autoclavable | Oui |
Matériau | Silicone (catalyse platine) |
Longueur totale (impériale) | 10 pi |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11866793
|
Masterflex™
96510-87 |
87 | 12,7 mm | 18 900 ml/min |
585.00€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11876793
|
Masterflex™
96510-91 |
91 | 19 mm | De 1,4 à 44 L/min |
1010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Une clarté légèrement supérieure à celle de la tubulure durcie au peroxyde
- Surfaces lisses ; Niveaux de liaison protéique plus faibles
- Moins de substances lixiviables potentielles
- Idéale pour l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies
- La tubulure pour pompes Masterflex™ B/T™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe B/T pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure.
- Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
Spécification
Tube de pompe | |
Oui | |
10 pi | |
-40°C | |
100°C |
Approuvé par la FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) | |
Silicone (catalyse platine) | |
3 m | |
660 mm Hg |