Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe en silicone durci au platine B/T™ PerfectPosition™
Garantissez des performances optimales grâce à votre pompe Masterflex™ série B/T
Marque: Masterflex™ 96510-87
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Une clarté légèrement supérieure à celle de la tubulure durcie au peroxyde
- Surfaces lisses ; Niveaux de liaison protéique plus faibles
- Moins de substances lixiviables potentielles
- Idéale pour l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies
- La tubulure pour pompes Masterflex™ B/T™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe B/T pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure.
- Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
Spécification
Approuvé par la FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) | |
Oui | |
Silicone (catalyse platine) | |
3 m | |
-40°C | |
18 900 ml/min | |
Transparent | |
660 mm Hg |
Tube de pompe | |
12,7 mm | |
10 pi | |
Utilisation dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique | |
87 | |
1/2 in. | |
35 psi, 2,4 bars | |
100°C |