Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe en silicone durci au platine B/T™ PerfectPosition™
Garantissez des performances optimales grâce à votre pompe Masterflex™ série B/T
Marque: Masterflex™ 96510-91
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Une clarté légèrement supérieure à celle de la tubulure durcie au peroxyde
- Surface lisse ; niveaux de liaison aux protéines plus faibles
- Moins de substances lixiviables potentielles
- Idéal pour l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies
- La tubulure pour pompes Masterflex™ B/T™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure.
- Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
Spécification
Approuvé par la FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) | |
Autoclavables | |
Silicone (catalyse platine) | |
300 cm | |
-50°C | |
De 1,4 à 44 L/min | |
8,8 m | |
30°psi | |
100°C |
Tube de pompe | |
19 mm | |
10 ft | |
Utilisation dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique | |
91 | |
3/4 in | |
Translucide | |
660 mm Hg |