Learn More
Manchon avec joint de réduction en verre Azlon™
Forme un joint étanche aux liquides et aux gaz.
8.55€ - 22.60€
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12063354
|
Azlon
SWN804 |
14/23 |
14.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12093354
|
Azlon
SWN810 |
29/32 |
22.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12073354
|
Azlon
SWN806 |
19/26 |
15.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12053354
|
Azlon
SWN802 |
10/19 | N/A | N/A | N/A | |||||
12083354
|
Azlon
SWN808 |
24/29 | N/A | N/A | N/A | |||||
12003364
|
Azlon
SWN812 |
34/35 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Pour des joints sans graisse et à vide poussé, utilisez les joints en verre rodé Quickfit™
- Construction robuste avec épaulement moleté pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
- Autolubrifiant et non contaminant
- Plage de températures de fonctionnement comprise entre -100°C et +260°C
- Vide utile ≤10-3 atmosphères
- Très résistants aux attaques chimiques
Spécification
PTFE | |
Manchons coniques |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Manchon avec joint de réduction en verre Azlon™