Learn More
Manchon avec joint de réduction en verre Azlon™
Forme un joint étanche aux liquides et aux gaz.
Marque: Azlon SWN808
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour des joints sans graisse et à vide poussé, utilisez les joints en verre rodé Quickfit™
- Construction robuste avec épaulement moleté pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
- Autolubrifiant et non contaminant
- Plage de températures de fonctionnement comprise entre -100°C et +260°C
- Vide utile ≤10-3 atmosphères
- Très résistants aux attaques chimiques
Spécification
PTFE | |
Manchons coniques | |
1/boîte | |
24/29 |