Learn More
Manchon avec joint de réduction en verre Azlon™
Forme un joint étanche aux liquides et aux gaz.
Marque: Azlon SWN812
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- For grease free and high vacuum seals using Quickfit™ ground glass joints
- Strong construction with knurled shoulder for ease of handling and repeated use
- Self lubricating and non-contaminating
- Working temperature range -100°C to +260°C
- Working vacuum ≤10-3atmospheres
- Highly resistant to chemical attack
Spécification
PTFE | |
Tapered sleeves | |
1/Pk. | |
34/35 |