Learn More
Cuve pneumatique cylindrique en polyéthylène Azlon™
Cuves pneumatiques cylindriques monobloc
93.68€ - 165.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Forme | Cylindrique |
Type | Cuve pneumatique |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | HeightMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | HeightMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12098933
|
Azlon
TGJ058 |
200 mm |
93.68€
1 pièce Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12008943
|
Azlon
TGJ060 |
250 mm | |||||||
12018943
|
Azlon
TGJ062 |
300 mm | |||||||
Description
- Plus léger que le verre
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 80°C
Spécification
Plat | |
Polyéthylène | |
Cylindrique | |
Cuve pneumatique |