Learn More
Cuve pneumatique cylindrique en polyéthylène Azlon™
Cuves pneumatiques cylindriques monobloc
Marque: Azlon TGJ060
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cristallisoir polyéthylène grand volume sans bec• Température d'utilisation 90°C
• Bonne compatibilité chimique
• Cristallisoir HDPE
Spécification
Flat | |
Cylindrical | |
100 mm |
Polyethylene | |
Pneumatic Trough | |
250 mm |