Learn More
Cuve pneumatique cylindrique en polyéthylène Azlon™
Cuves pneumatiques cylindriques monobloc
Marque: Azlon TGJ062
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plus léger que le verre
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 80°C
Spécification
Flat | |
Cylindrical | |
150 mm |
Polyethylene | |
Pneumatic Trough | |
300 mm |