Learn More
Azlon™ Bouchons en PE
Utilisez ces bouchons avec des éprouvettes graduées et des fioles jaugées en verre ou en plastique ayant un col de longueur ‘B’ plus long. Les bouchons en polyéthylène Azlon™ ont une grosse tête facile à attraper, qui assure une protection supplémentaire si des instruments en verre tombent dessus.
14.80€ - 39.30€
Spécification
Couleur | Blanc / rouge, Rouge |
---|---|
Matériau | PE |
Type de produit | Bouchon |
Forme | Cône rainuré |
À utiliser avec (équipement) | Éprouvettes graduées et fioles jaugées en verre ou en plastique, etc. |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12977326
|
Azlon™
TRF591 |
10/19 |
14.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12987326
|
Azlon™
TRF592 |
12/21 |
17.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11317804
|
Azlon™
TRF593 |
14/23 |
20.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11327804
|
Azlon™
TRF595 |
19/26 |
33.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12997326
|
Azlon™
TRF597 |
29/32 |
26.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12907336
|
Azlon™
TRF598 |
34/35 |
39.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11337804
|
Azlon™
TRF596 |
24/29 |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Utilisez ces bouchons avec des éprouvettes graduées et des fioles jaugées en verre ou en plastique ayant un col de longueur B plus long.Les bouchons en polyéthylène Azlon™ sont dotés d’une grande tête pour une bonne préhension et une protection supplémentaire si la verrerie est renversée.
- Fabrication en polyéthylène
- Disponible en blanc et rouge
- Convient à une utilisation avec des produits volumétriques en Azlon et en verre
- La tête élargie offre une bonne prise en main et protège la verrerie
- Le cône strié garantit un joint sans fuite sécurisé
Spécification
Blanc / rouge, Rouge | |
Bouchon | |
Éprouvettes graduées et fioles jaugées en verre ou en plastique, etc. |
PE | |
Cône rainuré |