Learn More
Azlon™ Bouchons en PE
Utilisez ces bouchons avec des éprouvettes graduées et des fioles jaugées en verre ou en plastique ayant un col de longueur ‘B’ plus long. Les bouchons en polyéthylène Azlon™ ont une grosse tête facile à attraper, qui assure une protection supplémentaire si des instruments en verre tombent dessus.
Marque:  Azlon™ TRF597
Code produit. 12997326
  • 26.95€ / 10 pièces
Expédition estimée: 26-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez ces bouchons avec des éprouvettes graduées et des fioles jaugées en verre ou en plastique ayant un col de longueur B plus long.Les bouchons en polyéthylène Azlon™ sont dotés d’une grande tête pour une bonne préhension et une protection supplémentaire si la verrerie est renversée.
  • Fabrication en polyéthylène
  • Disponible en blanc et rouge
  • Convient à une utilisation avec des produits volumétriques en Azlon et en verre
  • La tête élargie offre une bonne prise en main et protège la verrerie
  • Le cône strié garantit un joint sans fuite sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Éprouvettes graduées et fioles jaugées en verre ou en plastique, etc.
Blanc / rouge, Rouge
Bouchon
29/32
PE
Cône rainuré
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Azlon™ Bouchons en PE > Taille du cône : 29/32 ; taille du joint : 29/32