Learn More
Azlon™ Bouchons en PE
Utilisez ces bouchons avec des éprouvettes graduées et des fioles jaugées en verre ou en plastique ayant un col de longueur ‘B’ plus long. Les bouchons en polyéthylène Azlon™ ont une grosse tête facile à attraper, qui assure une protection supplémentaire si des instruments en verre tombent dessus.
Marque:  Azlon™ TRF596
Code produit. 11337804
  • 23.55€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Utilisez ces bouchons avec des éprouvettes graduées et des fioles jaugées en verre ou en plastique ayant un col de longueur B plus long.Les bouchons en polyéthylène Azlon™ sont dotés d’une grande tête pour une bonne préhension et une protection supplémentaire si la verrerie est renversée.
  • Fabrication en polyéthylène
  • Disponible en blanc et rouge
  • Convient à une utilisation avec des produits volumétriques en Azlon et en verre
  • La tête élargie offre une bonne prise en main et protège la verrerie
  • Le cône strié garantit un joint sans fuite sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Éprouvettes graduées et fioles jaugées en verre ou en plastique, etc.
Blanc / rouge, Rouge
Bouchon
24/29
PE
Cône rainuré
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Azlon™ Bouchons en PE > Taille du cône : 24/29 ; taille du joint : 24/29
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado