Learn More
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables. Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ sont dotés d’une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
11.60€ - 789.27€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PEHD |
Bouche | Étroit |
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10608015
|
Azlon
BNH0030PN |
30 ml | Translucide | 10/boîte |
13.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15777977
|
Azlon
BNH0030P |
30 mL | Translucent | 1200 | |||||
10195714
|
Azlon
BNH0060PN |
60 mL | Translucide | 10/lot |
11.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15787977
|
Azlon
BNH0060P |
60 mL | Translucent | 800 | |||||
12565886
|
Azlon
BNH0100PN |
100 ml | Translucide | 10/boîte |
12.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15797977
|
Azlon
BNH0100P |
100 mL | Translucent | 420 | |||||
10616865
|
Azlon
BNH0125PN |
125 ml | Translucide | 10/boîte |
23.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15707987
|
Azlon
BNH0125P |
125 mL | Translucent | 350 | |||||
10626865
|
Azlon
BNH0150PN |
150 ml | Translucide | 10/boîte | |||||
12074707
|
Azlon
BNH0250P |
250 ml | Translucide | 10/boîte |
37.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10708805
|
Azlon
BNH0500P |
500 ml | Translucide | 10/boîte |
41.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15737987
|
Azlon
BNH0500P |
500 mL | Translucent | 110 | |||||
15747987
|
Azlon
BNH1000P |
1000 mL | Translucent | 60 | |||||
10125374
|
Azlon
BNH1000P |
1000 ml | Translucides | 5/boîte |
37.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15757987
|
Azlon
BNH2000P |
2000 mL | Translucent | 30 | |||||
10298144
|
Azlon
BNH2000P |
2000 ml | Translucide | 5/boîte |
49.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables.Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Légers mais très durables
- Certificat de lot téléchargeable en ligne
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
Spécification
Translucide | |
PEHD | |
Étroit | |
Rond |