Learn More
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD
Code produit. 15797977
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
30 ml
60 mL
60 mL
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Couleur:
Translucent
Translucide
Translucides
Nb par paquet:
10/boîte
10/lot
110
1200
30
350
420
5/boîte
60
800
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables. Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique et sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables.Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
  • Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
  • Légers mais très durables
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Couleur Translucent
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau HDPE
Nb par paquet 420
Conditionnement Bulk
Quantité 420/Pk.
Bouche Étroit
Forme Round
Hauteur (métrique) 89 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Screw Cap