Learn More
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD
Code produit. 10298144
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
30 ml
60 mL
60 mL
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Couleur:
Translucent
Translucide
Translucides
Nb par paquet:
10/boîte
10/lot
110
1200
30
350
420
5/boîte
60
800
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables. Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique et sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables.Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
  • Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
  • Légers mais très durables
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Capacité (impériale) 67,62 oz
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 27 mm
Matériau PEHD
Nb par paquet 5/boîte
Couleur de bouchon Translucide
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 240 mm
Type de produit Flacon rond à col étroit
Hauteur (impériale) 9,33 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 121 mm
Type de bouchon Bouchon à vis