Learn More
Axygen™ Pointes de micropipettes d’automatisation
Pointes de micropipettes d’automatisation Axygen™ fabriquées en polypropylène et présentant une variété d’options disponibles pour répondre à vos besoins.
54.78€ - 434.00€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Couleur de rack | Bleu |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Stérilité | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12736679
|
Axygen™
ZT-200-R-S |
Oui | En rack, préstérilisée, Round |
378.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11384325
|
Axygen™
ZT-200-R-S |
Oui | En rack, préstérilisée, Round | ||||||
12716679
|
Axygen™
ZT-200-L-R-S |
Stérile | Automatisation, Maxymum Recovery, Round | ||||||
11364325
|
Axygen™
ZT-200-L-R-S |
Stérile | Automatisation, Maxymum Recovery, Round | ||||||
12033939
|
Axygen™
ZT-200-R |
Non stériles | En rack, Round |
341.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11374325
|
Axygen™
ZT-200-R |
Non stériles | En rack, Round | ||||||
11314335
|
Axygen™
ZT-205-WB-R-S |
Stérile | Automatisation, Orifice génomique/large | ||||||
Description
- Pour les systèmes Tecan™ / Freedom EVO™, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™ / Caliper, RapidPlate™ et SciClone™
- Pour les modèles à 96 puits aux formats non ANSI et ANSI/SLAS (384), racks en polypropylène numéro 5
- Disponibles avec ou sans filtre résistant aux aérosols
- Disponible en version stérile ou non stérile
- Disponible en version standard ou Maxymum Recovery™
Informations sur la commande
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
Spécification
200 μl | |
Transparent | |
Autoclavables | |
Rack | |
Pointe robotisée | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Bleu | |
Sans DNase ni RNase, apyrogène | |
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton | |
Systèmes Tecan™ / Freedom EVO™, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™ / Caliper, RapidPlate™ et SciClone™ |