Learn More
Axygen™ Pointes de micropipettes d’automatisation
Pointes de micropipettes d’automatisation Axygen™ fabriquées en polypropylène et présentant une variété d’options disponibles pour répondre à vos besoins.
Marque: Axygen™ ZT-205-WB-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Extrémités claires Clayettes vert clair, bleues et grisesInformations sur la commande
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Bleu | |
Sans DNase ni RNase, apyrogène | |
Automatisation, Orifice génomique/large | |
Pointe de micropipette automatisée | |
PP (polypropylène) |
Sans filtre | |
Transparent | |
Autoclavables | |
Portoir | |
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton | |
Systèmes Tecan™ / Freedom EVO™, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™ / Caliper, RapidPlate™ et SciClone™ |