Learn More
Axygen™ Pointes de micropipettes d’automatisation
Pointes de micropipettes d’automatisation Axygen™ fabriquées en polypropylène et présentant une variété d’options disponibles pour répondre à vos besoins.
Marque: Axygen™ ZT-200-L-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les systèmes Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, et SciClone™
- Pour les modèles à 96 puits aux formats non ANSI et ANSI/SLAS (384), racks en polypropylène numéro 5
- Disponibles avec ou sans filtre résistant aux aérosols
- Disponible en version stérile ou non stérile
- Disponible en version standard ou Maxymum Recovery™
Informations sur la commande
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Bleu | |
Sans DNase ni RNase, apyrogène | |
Automatisation, Maxymum Recovery, Round | |
96 pointes/rack | |
Systèmes Tecan™ / Freedom EVO™, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™ / Caliper, RapidPlate™ et SciClone™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
Autoclavables | |
Portoir | |
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton | |
Pointe robotisée | |
Polypropylène |