Learn More
Axygen™ Accessoire pour scelleuse pour plaques semi-automatiques PlateMax™, films de scellage à chaud
GREENER_CHOICE
Conçues pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA et la culture cellulaire
570.00€ - 598.79€
Spécification
À utiliser avec (application) Scellage des plaques
À utiliser avec (équipement) Scelleuse pour plaques PlateMax
Nbre par carton 500/carton
Nb par paquet 100/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
12769618
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
HS-100-QPCR
Film de thermoscellage pour qPCR
598.79€
500 pièces
12647765
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
HS-400
Film de thermoscellage pour le stockage des composés Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12627765
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
HS-200
Film de thermoscellage
583.46€
500 pièces
12637765
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
HS-300
Film de thermoscellage en aluminium perforable
590.00€
500 pièces
12779618
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
HS-150-QPCR
Film de thermoscellage détachable pour qPCR
598.79€
500 pièces
Description
Description
Les films de scellage pour microplaques Axygen PlateMax sont conçus pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel au stockage. Ils peuvent être utilisés dans une vaste gamme de températures, les rendant adaptés à presque toutes les applications.
Spécification
Spécification
Scellage des plaques
Scelleuse pour plaques PlateMax
500/carton
100/boîte
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Accessoire pour scelleuse pour plaques semi-automatiques PlateMax™, films de scellage à chaud