Learn More
Axygen™ Axygen™ PlateMax™ Accessoire pour scelleuse pour plaques, films de scellage à chaud
Conçues pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA et la culture cellulaire
Marke: Axygen™ HS-200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Les films de scellage pour microplaques Axygen PlateMax sont conçus pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel au stockage. Ils peuvent être utilisés dans une vaste gamme de températures, les rendant adaptés à presque toutes les applications.
Spezifikation
Film de thermoscellage | |
Scelleuse pour plaques PlateMax | |
500/carton |
Pour le stockage de composés à basse température et PCR | |
Polyester, aluminium | |
100/boîte |