Learn More
Axygen™ Axygen™ PlateMax™ Accessoire pour scelleuse pour plaques, films de scellage à chaud
Conçues pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA et la culture cellulaire
Marque: Axygen™ HS-300
456.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les films de scellage pour microplaques Axygen PlateMax sont conçus pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel au stockage. Ils peuvent être utilisés dans une vaste gamme de températures, les rendant adaptés à presque toutes les applications.
Spécification
Film de thermoscellage en aluminium perforable | |
Scelleuse pour plaques PlateMax | |
500/carton |
Scellage des plaques | |
Polyester, aluminium | |
100/boîte |