Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes multi-barrières Axygen™ GEN3™
Offrent une protection exceptionnelle contre la contamination croisée à l’aide de la technologie à triple filtre
568.17€ - 1195.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Déclaration de pureté | Sans RNase, DNase, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR ni pyrogènes |
Format | Portoir |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12882273
|
Axygen™
GEN3-200-L-R-S |
1 μl à 200 μl | |||||||
12802283
|
Axygen™
GEN3-10-L-R-S |
0,1 μl à 10 μl | |||||||
12822453
|
Axygen™
GEN3-1000-L-R-S |
100 μl à 1000 μl | |||||||
12812283
|
Axygen™
GEN3-1000-L-R-S |
100 μl à 1000 μl |
630.00€
5000 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12892273
|
Axygen™
GEN3-20-L-R-S |
20 mu;l |
1195.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Sépare le liquide de la barrière auto-étanche avec efficacité en utilisant une couche protectrice supplémentaire de matériau filtrant en PE classique.
- Le filtre à barrières multiples auto-étanche empêche la contamination croisée par des aérosols ou des liquides
- La conception exclusive du filtre empêche l’inhibition potentielle de la PCR
- Technologie Maxymum Recovery™ pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
- Rack à charnière pour un maximum de confort et de simplicité d’utilisation
- Préstérilisées ; aucun autoclavage requis
Maxymum Recovery™ est inclus comme fonctionnalité en série sur tous les pointes à plusieurs filtres barrière GEN3
- Surfaces ultralisses
- Technologie de moulage exclusive
- Récupération maximale d’échantillons précieux, tout en économisant des réactifs coûteux
- Pour une justesse et une répétabilité maximales
Certifications
Les pointes multi-barrières GEN3 sont des produits certifiés sans ADNg humaine et inhibiteur de PCR. Produit apyrogène, certifié sans DNase et RNase.
Spécification
À filtre | |
Non autoclavable | |
Portoir | |
Polyéthylène |
Stérile | |
Sans RNase, DNase, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR ni pyrogènes | |
GEN3TM |