Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes multi-barrières Axygen™ GEN3™
Offrent une protection exceptionnelle contre la contamination croisée à l’aide de la technologie à triple filtre
Marque: Axygen™ GEN3-20-L-R-S
723.28 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les nouvelles pointes pour pipettes à filtre à barrières multiples GEN3 de la marque Axygen™ offrent une protection exceptionnelle contre la contamination croisée grâce à la technologie à triple filtre. Ces pointes empêchent le passage du liquide ou de l’aérosol et se verrouillent en cas de contact. Les pointes GEN3 séparent le liquide de la barrière auto-étanche avec efficacité en utilisant une couche protectrice supplémentaire de matériau filtrant en PE classique. En plus des propriétés d’auto-étanchéité, nos pointes pour pipettes à barrières multiples GEN3 sont dotées de notre technologie exclusive Maxymum Recovery™ qui réduit la quantité de réactif ou d’échantillon adhérant aux pointes de pipettes. Offerts en racks, stériles, les pointes sont apyrogènes et certifiées sans ADNg ni inhibiteurs de PCR et sans Dnase / RNase.Certifications
Les pointes multi-barrières GEN3 sont des produits certifiés sans ADNg humaine et inhibiteur de PCR. Produit apyrogène, certifié sans DNase et RNase.
Spécification
20 mu;l | |
Stérile | |
Sans RNase, DNase, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR ni pyrogènes | |
96 cônes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | |
Polyéthylène |
À filtre | |
Non autoclavable | |
Portoir | |
GEN3TM |