Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes multi-barrières Axygen™ GEN3™
Offrent une protection exceptionnelle contre la contamination croisée à l’aide de la technologie à triple filtre
Marque:  Axygen™ GEN3-1000-L-R-S
Code produit. 12812283
  • 644.31€ / 5000 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les nouvelles pointes pour pipettes à filtre à barrières multiples GEN3 de la marque Axygen™ offrent une protection exceptionnelle contre la contamination croisée grâce à la technologie à triple filtre. Ces pointes empêchent le passage du liquide ou de l’aérosol et se verrouillent en cas de contact. Les pointes GEN3 séparent le liquide de la barrière auto-étanche avec efficacité en utilisant une couche protectrice supplémentaire de matériau filtrant en PE classique. En plus des propriétés d’auto-étanchéité, nos pointes pour pipettes à barrières multiples GEN3 sont dotées de notre technologie exclusive Maxymum Recovery™ qui réduit la quantité de réactif ou d’échantillon adhérant aux pointes de pipettes. Offerts en racks, stériles, les pointes sont apyrogènes et certifiées sans ADNg ni inhibiteurs de PCR et sans Dnase / RNase.
  • Le filtre à barrières multiples auto-étanche empêche la contamination croisée par des aérosols ou des liquides
  • Certifiées sans ADN-g humain ni inhibiteur de PC et RNase/DNase
  • Apyrogènes
  • La conception exclusive du filtre empêche l’inhibition potentielle de la PCR
  • Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
  • Stériles ; aucun autoclavage requis
  • Certifications
    Les pointes multi-barrières GEN3 sont des produits certifiés sans ADNg humaine et inhibiteur de PCR. Produit apyrogène, certifié sans DNase et RNase.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    100 μl à 1000 μl
    Stérile
    Sans RNase, DNase, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR ni pyrogènes
    100 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
    Polyéthylène
    À filtre
    Non autoclavable
    Portoir
    GEN3TM