Learn More
Axygen™ Pointes de découpe de gel : 1,1 x 6,5mm
S’adaptent à la plupart des pipettes de 1000 ul. Disponibles en sachets et en racks.
152.88€ - 1090.00€
Spécification
Volume (métrique) | 1000 µl |
---|---|
Stérilité | Non stériles |
Couleur | Transparent |
Longueur (métrique) | 1.1 x 6.5 mm |
Déclaration de pureté | Sans DNase / RNase |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12575717
|
Axygen™
TGL-1165 |
En vrac |
775.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12548017
|
Axygen™
TGL-1165-R |
Portoir | |||||||
12726629
|
Axygen™
TGL-1165-R |
Portoir |
1090.00€
2400 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Modèle universel convenant aux pipeteurs de recherche
- Longueurs assorties pour accéder au fond des récipients étroits et des puits de gel
- Graduations à 2 et 5 μl pour une évaluation rapide du volume
Spécification
1000 µl | |
Transparent | |
Sans DNase / RNase | |
Oui | |
2, 5 μl |
Non stériles | |
1.1 x 6.5 mm | |
Dépôts sur gel | |
Polypropylène |