Learn More
Axygen™ Pointes de découpe de gel : 1,1 x 6,5mm
S’adaptent à la plupart des pipettes de 1000 ul. Disponibles en sachets et en racks.
Marque: Axygen™ TGL-1165-R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les pointes de découpe de gel Axygen™ sont conçues pour retirer les bandes du gel d’agarose. Ces pointes en PP sont apyrogènes et exemptes de RNase / DNase.
- Conçu pour retirer les bandes du gel d’agarose
- Manipulation d’une seule main
- Libération de gel par bouton-poussoir
- Libération de la pointe par bouton d’éjection
- Empêche toute contamination croisée
- Les pointes s’adaptent aux pipettes standard 1000 μl.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et exemptes de RNase / DNase.
- Apyrogènes
- Non stériles
Spécification
1000 µl | |
Transparent | |
Sans DNase / RNase | |
Dépôts sur gel | |
Oui | |
2, 5 μl |
Non stériles | |
1.1 x 6.5 mm | |
Portoir | |
48/rack ; 10 racks/sachet ; 5 sachets/boîte = 2400 | |
Polypropylène |