Learn More
Axygen™ Pointes de découpe de gel : 1,1 x 6,5mm
S’adaptent à la plupart des pipettes de 1000 ul. Disponibles en sachets et en racks.
Marque:  Axygen™ TGL-1165-R
Code produit. 12726629
  • 1090.00€ / 2400 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pointes de découpe de gel Axygen™ sont conçues pour retirer les bandes du gel d’agarose. Ces pointes en PP sont apyrogènes et exemptes de RNase / DNase.
  • Conçu pour retirer les bandes du gel d’agarose
  • Manipulation d’une seule main
  • Libération de gel par bouton-poussoir
  • Libération de la pointe par bouton d’éjection
  • Empêche toute contamination croisée
  • Les pointes s’adaptent aux pipettes standard 1000 μl.
  • Ces pointes en PP sont apyrogènes et exemptes de RNase / DNase.
  • Apyrogènes
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1000 µl
Transparent
Sans DNase / RNase
Dépôts sur gel
Oui
2, 5 μl
Non stériles
1.1 x 6.5 mm
Portoir
48/rack ; 10 racks/sachet ; 5 sachets/boîte = 2400
Polypropylène