Learn More
Axygen™ Microplaques pour PCR à demi-jupe 96 puits
Plaque d’amplification à demi-jupe avec entaille unique
59.74€ - 377.25€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12759478
|
Axygen™
PCR-96M2-HS-R |
Rouge |
377.25€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320215
|
Axygen™
PCR-96M2-HS-R |
Rouge | N/A | ||||||
11330215
|
Axygen™
PCR-96M2-HS-V |
Violet | N/A | ||||||
11350215
|
Axygen™
PCR-96M2-HS-Y |
Jaune | N/A | ||||||
12789478
|
Axygen™
PCR-96M2-HS-Y |
Jaune |
364.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Produits PCR™ spécialement conçus pour un transfert thermique de PCR et des applications de PCR en temps réel. De nombreuses couleurs sont proposées pour faciliter l’organisation des processus de PCR en plusieurs étapes.
- Plaque d’amplification par PCR, à demi-jupe, à 96 puits avec une entaille unique
- Volume utile de 300 μl
- Plusieurs couleurs disponibles
- En vente par 10 plaques/unité ; 5 unités/boîte
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
8 x 12 | |
96 | |
Rond | |
50/boîte |
Standard | |
PP | |
Non stérile | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR | |
Transparent |