Learn More
Axygen™ Microplaques pour PCR à demi-jupe 96 puits
GREENER_CHOICE
Plaque d’amplification à demi-jupe avec entaille unique
Marque:  Axygen™ PCR-96M2-HS-Y
Code produit. 12789478
  • 364.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Produits PCR™ spécialement conçus pour un transfert thermique de PCR et des applications de PCR en temps réel. De nombreuses couleurs sont proposées pour faciliter l’organisation des processus de PCR en plusieurs étapes.
  • Plaque d’amplification par PCR, à demi-jupe, à 96 puits avec une entaille unique
  • Volume utile de 300 μl
  • Plusieurs couleurs disponibles
  • En vente par 10 plaques/unité ; 5 unités/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans DNase ni RNase
8 x 12
PP
Non stérile
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
Transparent
Standard
Jaune
96
Rond
50/boîte