Learn More
Axygen™ Microplaques pour PCR à demi-jupe 96 puits
Plaque d’amplification à demi-jupe avec entaille unique
Brand: Axygen™ PCR-96M2-HS-V
This item is not returnable.
View return policy
Description
Produits PCR™ spécialement conçus pour un transfert thermique de PCR et des applications de PCR en temps réel. De nombreuses couleurs sont proposées pour faciliter l’organisation des processus de PCR en plusieurs étapes.
- Plaque d’amplification par PCR, à demi-jupe, à 96 puits avec une entaille unique
- Volume utile de 300 μl
- Plusieurs couleurs disponibles
- En vente par 10 plaques/unité ; 5 unités/boîte
Specifications
Sans DNase ni RNase | |
8 x 12 | |
Polypropylene | |
Non stérile | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR | |
Clear |
Étalon | |
Violet | |
96 | |
Rond | |
50/Cs. |