Learn More
Axygen™ Microplaques de PCR à jupe à 384 puits Axygen™
Plaques PCR 384 puits à encoches simples et doubles
53.83€ - 983.87€
Spécification
Certifications/Conformité | RNase, DNase-free |
---|---|
Format | Standard |
Array | 16 x 24 |
Matériau | Polypropylene |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) du puits | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) du puits | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11350155
|
Axygen™
PCR-384-B |
Blue | Double notch | N/A | |||||
11380155
|
Axygen™
PCR-384-C-S |
Clear | 50 μL | Single notch | N/A | ||||
11390155
|
Axygen™
PCR-384-G |
Green | Double notch | N/A | |||||
11300165
|
Axygen™
PCR-384-O |
Orange | Double notch | N/A | |||||
12516887
|
Axygen™
PCR-384-LC480-W-NF |
blanc | 55 μl | Entaille simple | N/A | ||||
10068469
|
Axygen™
PCR-384-LC480-W-NF |
blanc | 55 μl | Entaille simple |
358.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12739438
|
Axygen™
PCR-384-RGD-C |
Transparent | 50 μl | Double entaille |
983.87€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12567817
|
Axygen™
PCR-384-RGD-C |
Transparent | 50 μl | Double entaille | N/A | ||||
11310165
|
Axygen™
PCR-384-R |
Red | 40 μL | Double notch | N/A | ||||
11350165
|
Axygen™
PCR-384-V |
Violet | 40 μL | Double notch | N/A | ||||
11360165
|
Axygen™
PCR-384-Y |
Yellow | Double notch | N/A | |||||
15328301
|
Axygen™
PCR-384M2-C-PBC |
Transparent | 50 μl | Entaille simple |
429.97€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Options de scellage : AxyMats, thermoscellage, feuilles et films adhésifs.
- Disponibilité aux formats 50 μl et 55 μl
- Coin entaillé simple et double
À jupe (50 μl)
- Application / compatibilité : thermocyclage standard
- Conception à jupe pleine avec compatibilité robotique
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 5 sachets/boîte
- Application / compatibilité : thermocyclage standard, entièrement compatible ABI pour la qPCR et le séquençage
- Conception à jupe pleine avec compatibilité robotique
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 5 sachets/boîte
- Plaque rigide à jupe pleine avec compatibilité robotique
- Application / compatibilité : thermocyclage standard, séquençage ABI, applications d’automatisation
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 2 sachets/pochette, 5 pochettes/boîte
- Application / compatibilité : thermocyclage standard, séquençage ABI, qPCR
- Les puits surélevés permettent un volume de 55 μl
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 5 sachets/boîte
Couleurs disponibles sur commande spéciale.
Spécification
RNase, DNase-free | |
16 x 24 | |
384 |
Standard | |
Polypropylene | |
Round |