Learn More
Axygen™ Microplaques de PCR à jupe à 384 puits Axygen™
Plaques PCR 384 puits à encoches simples et doubles
Marque: Axygen™ PCR-384-R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Options de scellage : AxyMats, thermoscellage, feuilles et films adhésifs.
- Disponibilité aux formats 50 μl et 55 μl
- Coin entaillé simple et double
À jupe (50 μl)
- Application / compatibilité : thermocyclage standard
- Conception à jupe pleine avec compatibilité robotique
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 5 sachets/boîte
- Application / compatibilité : thermocyclage standard, entièrement compatible ABI pour la qPCR et le séquençage
- Conception à jupe pleine avec compatibilité robotique
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 5 sachets/boîte
- Plaque rigide à jupe pleine avec compatibilité robotique
- Application / compatibilité : thermocyclage standard, séquençage ABI, applications d’automatisation
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 2 sachets/pochette, 5 pochettes/boîte
- Application / compatibilité : thermocyclage standard, séquençage ABI, qPCR
- Les puits surélevés permettent un volume de 55 μl
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 5 sachets/boîte
Couleurs disponibles sur commande spéciale.
Spécification
RNase, DNase-free | |
16 x 24 | |
Full | |
40 μL | |
40 μL | |
Round | |
Double notch |
Standard | |
Red | |
Polypropylene | |
384 | |
Non-sterile | |
PCR | |
Red |