Learn More
Axygen™ Microplaques de PCR à jupe à 384 puits Axygen™
Plaques PCR 384 puits à encoches simples et doubles
Marke: Axygen™ PCR-384M2-C-PBC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Options de scellage : AxyMats, thermoscellage, feuilles et films adhésifs.
- Disponibilité aux formats 50 μl et 55 μl
- Coin entaillé simple et double
À jupe (50 μl)
- Application / compatibilité : thermocyclage standard
- Conception à jupe pleine avec compatibilité robotique
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 5 sachets/boîte
- Application / compatibilité : thermocyclage standard, entièrement compatible ABI pour la qPCR et le séquençage
- Conception à jupe pleine avec compatibilité robotique
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 5 sachets/boîte
- Plaque rigide à jupe pleine avec compatibilité robotique
- Application / compatibilité : thermocyclage standard, séquençage ABI, applications d’automatisation
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 2 sachets/pochette, 5 pochettes/boîte
- Application / compatibilité : thermocyclage standard, séquençage ABI, qPCR
- Les puits surélevés permettent un volume de 55 μl
- Description de l’emballage : 10 plaques/sachet, 5 sachets/boîte
Couleurs disponibles sur commande spéciale.
Spezifikation
Code-barres inclus | |
Étalon | |
Transparent | |
PP | |
384 | |
Rond | |
Entaille simple | |
10/boîte |
Sans DNase ni RNase | |
16 x 24 | |
Thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI | |
50 μl | |
Non stérile | |
PCR | |
50/carton |