Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues pour échantillonneur automatique Trajan Scientific and Medical pour GC Agilent possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
68.70€ - 1735.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15258453
|
Trajan Scientific and Medical™
002816 |
Aiguille fixe | 10 μl | 23 G | 0,63 mm |
1735.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10390371
|
Trajan Scientific and Medical™
001800 |
Aiguille fixe | 5 μl | 26 G | 0,47 mm |
87.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10063622
|
Trajan Scientific and Medical™
002826 |
Aiguille fixe avec piston GT | 10 μl | 23 et 26 G | 0,63, 0,47 mm |
84.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15248453
|
Trajan Scientific and Medical™
002811 |
Aiguille fixe | 10 μl | 23 G | 0,63 mm |
68.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les instruments Agilent/li/ulSpécification
Seringue Agilent |