Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues pour échantillonneur automatique Trajan Scientific and Medical pour GC Agilent possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 001800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçues pour les instruments Agilent
Spécification
Seringue Agilent | |
0,11 mm | |
Aiguille fixe | |
Cône |
26 G | |
0,47 mm | |
5 μl |