Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues pour échantillonneur automatique Trajan Scientific and Medical pour GC Agilent possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 002811
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les instruments Agilent/li/ulSpécification
Seringue Agilent | |
0,63 mm | |
10 μl | |
Orifice latéral |
23 G | |
Aiguille fixe | |
42 mm |