Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette à filtre barrière ART™ dans un conditionnement en vrac
Les cônes à filtre barrière auto-bloquant pour pipette Thermo Scientific™ ART™ assurent l’étanchéité des contaminants et protègent les échantillons et les pipettes dans les deux sens. S’adaptent à la plupart des pipettes.
77.20€ - 649.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Couleur | transparent |
Autoclavable | Non |
Format | En vrac |
Jetable | Oui - usage unique |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15201619
|
Thermo Scientific™
2065EB |
Micropoint, pointes en vrac | 100 μl | MicroPoint | |||||
10314451
|
Thermo Scientific™
2180B |
ART 5000, filtre, stérile, en vrac | 5 ml | Macro pointe |
77.20€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10208710
|
Thermo Scientific™
2069B |
Pointe à filtre barrière ART 200, conditionnement en vrac | 200 μl | Micro Point |
110.16€
1000 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les pointes à filtre barrière ART™ ne sont pas les mêmes que les cônes de pipette à filtre traditionnels. Les pointes à filtre barrière ART contiennent une barrière de fermeture automatique unique en son genre qui scelle les aérosols et les contaminants liquides au contact, offrant une protection bidirectionnelle contre la contamination des pipettes et des échantillons.
- Pointe universelle, convient à la plupart des marques de pipettes
- Les pointes ART™ sont certifiées exemptes de DNase, de RNase, d’ADN, d’ATP, d’endotoxines et de pyrogènes.
- Emballage en vrac pratique pour une utilisation en volume élevé
Spécification
À filtre | |
Non | |
Oui - usage unique | |
ART |
transparent | |
En vrac | |
La plupart des marques de pipettes, y compris les pipettes Eppendorf | |
Polypropylène vierge |