Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette à filtre barrière ART™ dans un conditionnement en vrac
Les cônes à filtre barrière auto-bloquant pour pipette Thermo Scientific™ ART™ assurent l’étanchéité des contaminants et protègent les échantillons et les pipettes dans les deux sens. S’adaptent à la plupart des pipettes.
Marque: Thermo Scientific™ 2065EB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les pointes à filtre barrière ART™ ne sont pas les mêmes que les cônes de pipette à filtre traditionnels. Les pointes à filtre barrière ART contiennent une barrière de fermeture automatique unique en son genre qui scelle les aérosols et les contaminants liquides au contact, offrant une protection bidirectionnelle contre la contamination des pipettes et des échantillons.
- Pointe universelle, convient à la plupart des marques de pipettes
- Les pointes ART™ sont certifiées exemptes de DNase, de RNase, d’ADN, d’ATP, d’endotoxines et de pyrogènes.
- Emballage en vrac pratique pour une utilisation en volume élevé
Spécification
Micropoint, pointes en vrac | |
À filtre | |
transparent | |
Non | |
2 in | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP, endotoxine ou pyrogène | |
MicroPoint | |
5000 pointes | |
La plupart des marques de pipettes, y compris les pipettes Eppendorf | |
Polypropylène vierge |
100 μl | |
Non stériles | |
Sans rack - conditionnement en vrac | |
ART 100E | |
5,07 cm | |
En vrac | |
5 sacs contenant 1000 cônes chacun | |
Oui - usage unique | |
ART |