Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette à filtre barrière ART™ dans un conditionnement en vrac
Les cônes à filtre barrière auto-bloquant pour pipette Thermo Scientific™ ART™ assurent l’étanchéité des contaminants et protègent les échantillons et les pipettes dans les deux sens. S’adaptent à la plupart des pipettes.
Marque:  Thermo Scientific™ 2069B
Code produit. 10208710
Quantité Prix
1 110.16€ / 1000 pièces
5 97.63€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
Les pointes à filtre barrière ART™ ne sont pas les mêmes que les cônes de pipette à filtre traditionnels. Les pointes à filtre barrière ART contiennent une barrière de fermeture automatique unique en son genre qui scelle les aérosols et les contaminants liquides au contact, offrant une protection bidirectionnelle contre la contamination des pipettes et des échantillons.
  • Pointe universelle, convient à la plupart des marques de pipettes
  • Les pointes ART™ sont certifiées exemptes de DNase, de RNase, d’ADN, d’ATP, d’endotoxines et de pyrogènes.
  • Emballage en vrac pratique pour une utilisation en volume élevé
  • Stérile
  • Faible rétention
  • En rack avec couvercle de levage
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Pointe à filtre barrière ART 200, conditionnement en vrac
    À filtre
    Transparent
    Non
    2,32 po
    Sans DNase, RNase, ADN, ATP, endotoxine ou pyrogène
    En vrac
    5 sacs contenant 1000 cônes chacun
    Oui - usage unique
    ART
    200 μl
    Non stérile
    En vrac - sans rack
    ART 200
    5,88 cm
    Filtre barrière ART auto-étanche
    Micro Point
    5000 pointes
    Pointes de friction universelles pour une utilisation avec la plupart des marques de pipettes
    Polypropylène vierge