Learn More
Iodure d’antimoine(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
58.30€ - 738.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-44-5 |
---|---|
Formule moléculaire | I3Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 502.47 |
Numéro MDL | MFCD00016322 |
Clé InChI | KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # |
CID PubChem | 24630 |
SMILES | [Sb+3].[I-].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035676.03 |
1 g |
58.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035676.06 |
5 g | |||||||
11373837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035676.14 |
25 g |
738.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Chemical Identifiers
7790-44-5 | |
502.47 | |
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K | |
24630 |
I3Sb | |
MFCD00016322 | |
antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # | |
[Sb+3].[I-].[I-].[I-] |
Specifications
420°C | |
168°C | |
7790-44-5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016322 | |
14,710 | |
Decomposed by water to SbOI. | |
[Sb+3].[I-].[I-].[I-] | |
502.47 | |
502.46 | |
Acrid | |
Moisture sensitive |
Antimony(III) iodide | |
Ultra dry | |
Billes | |
I3Sb | |
UN3260 | |
antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # | |
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K | |
triiodostibane | |
24630 | |
99.998% | |
Ampoule |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-205-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only