Learn More
Iodure d’antimoine(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363837
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-44-5
Formule moléculaire I3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 502.47
Numéro MDL MFCD00016322
Clé InChI KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
CID PubChem 24630
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Specifications
Point d’ébullition 420°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) iodide
Point de fusion 168°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,710
Informations sur la solubilité Decomposed by water to SbOI
Nom IUPAC antimony(3+) triiodide
Poids de la formule 502.46
Pourcentage de pureté 99.998%
Odeur Acrid
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture Sensitive