Learn More
Iodure d’antimoine(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 420°C |
Nom chimique ou matériau | Antimony(III) iodide |
Point de fusion | 168°C |
Note relative au nom | Ultra dry |
Forme physique | Billes |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,710 |
Informations sur la solubilité | Decomposed by water to SbOI. |