Learn More
Ansell Gants lourds à revêtement en nitrile ActivArmr™ 28-359 avec manchette NitraGold™
Les gants associent la résistance des fibres d’aramide à la préhension et à la souplesse de la technologie avancée des revêtements en nitrile d’Ansell. La manchette NitraGold™ offre une protection mécanique contre les coupures et l’abrasion.
278.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
Matériau de la manchette | NitraGold™ |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Noir, Or |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12660812
|
Ansell
28359080 |
8 |
278.00€
12 paires |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12670812
|
Ansell
28359090 |
9 |
278.00€
12 paires |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12650812
|
Ansell
28359100 |
10 |
278.00€
12 paires |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La conception lourde offre un niveau de protection important
- La construction en fibre d’aramide Kevlar™ est solide et durable
- Le revêtement en nitrile est résistant à l’huile et améliore les capacités de préhension
- La manchette NitraGold™ offre une protection mécanique contre les coupures et l’abrasion
Spécification
ANSI 4 | |
NitraGold™ | |
Noir, Or | |
Spécifique | |
4321C | |
Fibre d’aramide |
EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III | |
Nitrile | |
ANSI A3 | |
Gants à revêtement enduit | |
Assemblage automobile, réparation | |
ActivArmr™ 28-359 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants lourds à revêtement en nitrile ActivArmr™ 28-359 avec manchette NitraGold™