Learn More
Ansell Gants résistants aux coupures NitraSafe™
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- La conception lourde offre un niveau de protection important
- La construction en fibre d’aramide Kevlar™ est solide et durable
- Le revêtement en nitrile est résistant à l’huile et améliore les capacités de préhension
- La manchette NitraGold™ offre une protection mécanique contre les coupures et l’abrasion
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
Matériau de la manchette | NitraGold™ |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Noir, Or |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Spécifique |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 8 |
Norme EN388 | 4321C |