Learn More
Ansell Gants résistants aux coupures NitraSafe™
Code produit. 12650812
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Associe la protection exceptionnelle de la construction renforcée en Kevlar™ à la préhension et à la flexibilité de la technologie avancée de revêtement en nitrile d’Ansell. Assure une manipulation sûre des pièces métalliques lourdes huileuses et offre une protection mécanique exceptionnelle contre les coupures et l’abrasion.
  • La conception lourde offre un niveau de protection important
  • La construction en fibre d’aramide Kevlar™ est solide et durable
  • Le revêtement en nitrile est résistant à l’huile et améliore les capacités de préhension
  • La manchette NitraGold™ offre une protection mécanique contre les coupures et l’abrasion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III
Matériau de la manchette NitraGold™
Coating Material Nitrile
Couleur Noir, Or
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Spécifique
Type de produit Gants à revêtement enduit
Dimensions 10
Norme EN388 4321C
À utiliser avec (application) Assemblage automobile, réparation
Matériau de revêtement Fibre d’aramide
Séries ActivArmr™ 28-359