Learn More
Ansell Gants légers trempés aux 3/4 HyFlex, avec technologies INTERCEPT™ et GRIP™
Gants ultralégers résistants aux coupures de ca. 18, avec de meilleures performances de préhension
192.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Gris, Noir |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16089611
|
Ansell
11537060 |
6 |
192.00€
12 paires |
N/A | |||||
16099611
|
Ansell
11537070 |
7 |
192.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16009621
|
Ansell
11537080 |
8 |
192.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16019621
|
Ansell
11537090 |
9 |
192.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16029621
|
Ansell
11537100 |
10 |
192.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16039621
|
Ansell
11537110 |
11 |
192.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La technologie INTERCEPT offre une protection contre les coupures
- La technologie ANSELL GRIP permet de travailler dans des zones huileuses ou humides
- Équipés de la technologie ZONZ™ Comfort Fit, pour plus de respirabilité et un mouvement ergonomique
- Formulation du revêtement trempé aux 3/4 et de la technologie FORTIX™ pour une bonne résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
- Matériau de revêtement en nitrile sans silicone
- La paume masque la saleté, pour une utilisation plus longue
- Style de manchette : poignet en maille
Spécification
ANSI 4 | |
Maille | |
Gris, Noir | |
Oui | |
EN 388:4X42B, EN 388:4342 | |
Maille | |
HPPE, fibre de verre, Spandex, nylon | |
8,2 in |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Nitrile | |
ANSI A2 | |
Gants résistants aux coupures | |
Assemblage de petites pièces, tâches légères, manipulation de matériaux lisses, glissants ou tranchants comme le verre, la tôle, la tuile et le placage, entretien | |
Technologie Ansell GRIP™ | |
HyFlex™ 11-537 | |
20 cm |